Få mere at vide
2,5-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-indole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-indole |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N/c1-7-3-4-10-9(5-7)6-8(2)11-10/h3-5,8,11H,6H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 147.1048 |