Få mere at vide
2,5-dimethyl-1-(pyridin-4-ylmethyl)-1H-pyrrol-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10691503
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10691503 1 g 1g
10260305 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10691503 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP00292DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 306936-15-2
Molekylær formel C13H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 230.267
MDL nummer MFCD01567218
InChI nøgle IHQUENCAKSKBOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-1-pyridin-4-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-pyridin-4-ylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008545, 2,5-dimethyl-1-4-pyridylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-1-4-pyridinylmethyl, 2,5-dimethyl-1-pyridin-4-yl methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2736289
IUPAC navn 2,5-dimethyl-1-(pyridin-4-ylmethyl)pyrrol-3-carboxylsyre
SMIL CC1=CC(=C(N1CC2=CC=NC=C2)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethyl-1-(pyridin-4-ylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 230.27
Procent renhed 97%