Få mere at vide
2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrol-3-carboxaldehyd, 98+%
Artikelnummer. 11367605
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367605 5 g 5g
11377605 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367605 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05836.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 83-18-1 | C13H13NO | 199,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-18-1
Molekylær formel C13H13NO
Molekylvægt (g/mol) 199.25
MDL nummer MFCD00051494
InChI nøgle LNROIXNEIZSESG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carbaldehyde, 2,5-dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, 2,5-dimethyl-1-phenyl, 2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, osm-s-28, 10.14272/lnroixneizsesg-uhfffaoysa-n, 2,5-dimethyl-1-phenyl-3-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-3-carboxaldehyde,5-dimethyl-1-phenyl, 2,5-dimethyl-1-phenyl pyrrole-3-carboxaldehyde, 1-phenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3-carbaldehyde
PubChem CID 66515
IUPAC navn 2,5-dimethyl-1-phenylpyrrol-3-carbaldehyd
SMIL CC1=CC(C=O)=C(C)N1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 87°C to 90°C
Mængde 5 g
Beilstein 144790
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 199.25
Procent renhed ≥98%