Få mere at vide
2,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrol-3-carbaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30388393
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30388393 1 g
1 options
Artikelnummer. 30388393 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4736251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
CAS 83-18-1
Molekylær formel C13H13NO
Mængde 1 g
Synonym 2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2,5- dimethyl-1-phenylpyrrole, NSC 68230
InChI formel InChI=1S/C13H13NO/c1-10-8-12(9-15)11(2)14(10)13-6-4-3-5-7-13/h3-9H,1-2H3
SMIL Cc1cc(C=O)c(C)n1c2ccccc2
IUPAC navn 2,5-dimethyl-1-phenylpyrrol-3-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 199.25
Formel vægt 199.0997