Få mere at vide
2,5-dimethyl-1,5-hexadien-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480561
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480561 25 g 25g
11470561 5 g 5g
11490561 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480561 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20072.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17123-63-6 | C8H14O | 126.199 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17123-63-6
Molekylær formel C8H14O
Molekylvægt (g/mol) 126.199
MDL nummer MFCD00026056
InChI nøgle QQMFDURNWCUKNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-1,5-hexadien-3-ol, acmc-1c55p, isopropenyl methallyl carbinol, 2,5-dimethyl-1,5-hexadiene-3-ol, 1,5-hexadien-3-ol,2,5-dimethyl
PubChem CID 551242
IUPAC navn 2,5-dimethylhexa-1,5-dien-3-ol
SMIL CC(=C)CC(C(=C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol
Mængde 25 g
Formel vægt 126.2
Procent renhed 97%