Få mere at vide
2,5-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimethyl-1,4-phenylenediamine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,9-10H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 136.1 |