Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)pyrrole, 97%
Artikelnummer. 11446217
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446217 1 g 1g
11456217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446217 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. B25145.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 5044-22-4
Molekylær formel C12H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 216.24
MDL nummer MFCD00085038
InChI nøgle JXJRCFOGAIXRCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-1-4-nitrophenyl-1h-pyrrole, 2,5-dimethyl-1-4-nitrophenyl pyrrole, 1-4-nitrophenyl-2,5-dimethylpyrrole, maybridge1_007286, acmc-1auq2, 2,5-dimethyl-1-p-nitrophenyl pyrrole, n-4'-nitrophenyl-2,5-dimethylpyrrole, 1-4-nitrophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole
PubChem CID 459085
IUPAC navn 2,5-dimethyl-1-(4-nitrophenyl)pyrrole
SMIL CC1=CC=C(N1C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)pyrrole
Smeltepunkt 145°C to 148°C
Mængde 1 g
Formel vægt 216.24
Procent renhed 97%