Få mere at vide
2,5-dimethyl-1,3-oxazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334432
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10334432
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC26801DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 23000-14-8
Molekylær formel C6H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 141.126
MDL nummer MFCD03011595
InChI nøgle LHGRUGVXZLHYKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyloxazole-4-carboxylic acid, dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-2,5-dimethyl-1,3-oxazole, 2,5-dimethyl-oxazole-4-carboxylic acid, 2.5-dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2795465
IUPAC navn 2,5-dimethyl-1,3-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=C(N=C(O1)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 141.13
Procent renhed 97%