Få mere at vide
2,5-dimethyl-1,3-oxazol-4-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10572852
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10572852 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10712863 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11396825 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10572852 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC26802CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 197719-27-0
Molekylær formel C6H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 159.57
MDL nummer MFCD04972642
InChI nøgle XZXCVPKMCPXVFF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7018020
SMIL CC1=NC(C(Cl)=O)=C(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethyl-1, 3-oxazole-4-carbonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 2,5-dimethyloxazole-4-carbonyl chloride, 4-oxazolecarbonylchloride, 2,5-dimethyl, dimethyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl-4-chlorocarbonyl-1,3-oxazole, 2,5-dimethyl-4-oxazolecarbonyl chloride, 4-oxazolecarbonylchloride,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-oxazole-4-carbonyl chloride
IUPAC navn 2,5-dimethyl-1,3-oxazol-4-carbonylchlorid
Formel vægt 159.57
Procent renhed 97%