Få mere at vide
2,5-dimethyl-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrrol-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10509982
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10509982 1 g 1g
10331925 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10509982 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP00291DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 306936-14-1
Molekylær formel C12H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 235.301
MDL nummer MFCD01567217
InChI nøgle MYRBXKXOHIDTFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thien-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-yl methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008501, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl, 2,5-dimethyl-1-2-thienyl-methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2736309
IUPAC navn 2,5-dimethyl-1-(thiophen-2-ylmethyl)pyrrol-3-carboxylsyre
SMIL CC1=CC(=C(N1CC2=CC=CS2)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethyl-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 235.31
Procent renhed 97%