Få mere at vide
2,5-Dimethoxythiophenol, TRC
Artikelnummer. 30373561
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30373561 1 g
1 options
Artikelnummer. 30373561 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4708951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethoxythiophenol
CAS 1483-27-8
Molekylær formel C8H10O2S
Mængde 1 g
Synonym 2,5-Dimethoxybenzenethiol
InChI formel InChI=1S/C8H10O2S/c1-9-6-3-4-7(10-2)8(11)5-6/h3-5,11H,1-2H3
SMIL COc1ccc(OC)c(S)c1
Molekylvægt (g/mol) 170.23
Formel vægt 170.0402