Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2,5-Dimethoxythiophenol, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392537
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392537 1 g 1g
11302547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392537 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L11641.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1483-27-8
Molekylær formel C8H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 170.23
MDL nummer MFCD00052738
InChI nøgle SESUUAOAUZDHHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxythiophenol, 2,5-dimethoxybenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,5-dimethoxy, pubchem6852, acmc-1cgdz, 3,6-dimethoxybenzenethiol, #, 2,5-dimethoxyphenyl mercaptan
PubChem CID 519009
SMIL COC1=CC(S)=C(OC)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethoxythiophenol
Tæthed 1.14
Kogepunkt 278°C
Flammepunkt 122°C (252°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.5845
Mængde 1 g
FN nummer UN3334
Beilstein 1867842
Følsomhed Air Sensitive
IUPAC navn 2,5-dimethoxybenzenethiol
Formel vægt 170.23
Procent renhed 95%