Få mere at vide
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, TRC
Artikelnummer. 30388635
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388635 2.5 g
30377024 500 mg
30371133 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388635 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4608232.5G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-59-3
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
IUPAC navn 2,5-dimethoxyoxolane
SMIL COC1CCC(OC)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 132.0786