Få mere at vide
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, cis + trans, 98%
Artikelnummer. 11499183
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499183 500 g 500g
11489183 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499183 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11687.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 696-59-3 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran er et tetrahydrofuranderivat, der finder anvendelse i proteomikforskning og i organisk syntese. Det bruges også som mellemprodukt til atropinsulfat, som er et antikolinergt lægemiddel. Yderligere fungerer det som en forløber for butandiol. Ud over dette bruges det som fotografisk hærder og som desinfektionsmiddel i formuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran er et tetrahydrofuranderivat, der finder anvendelse i proteomikforskning og i organisk syntese. Det bruges også som mellemprodukt til atropinsulfat, som er et antikolinergt lægemiddel. Yderligere fungerer det som en forløber for butandiol. Ud over dette bruges det som fotografisk hærder og som desinfektionsmiddel i formuleringer.
Opløselighed
Blandbar med methanol, diethylether og tetrahydrofuran. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-59-3
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.159
MDL nummer MFCD00005359
InChI nøgle GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxytetrahydrofuran, tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, tetrahydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxytetrahydrofurane, 2,5-dimethoxy-tetrahydrofuran, 2,5-dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis-and trans isomers, dimethoxytetrahydrofuran van, protectol dmt, furan,5-dimethoxy, dmthf
PubChem CID 79098
IUPAC navn 2,5-dimethoxyoxolan
SMIL COC1CCC(O1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Smeltepunkt -45°C
Navn note cis + trans
Tæthed 1.02
Mængde 500 g
Brydningsindeks 1.418
FN nummer UN3271
Beilstein 104261
Kogepunkt 145°C to 147°C
Opløselighedsinformation Miscible with methanol,diethyl ether and tetrahydrofuran. Immiscible with water.
Formel vægt 132.16
Procent renhed 98%