Få mere at vide
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, 99%, mixture of cis- and trans isomers
Artikelnummer. 10294330 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10294330 100 g Glasflaske 100g
10773651 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10294330 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115671000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 696-59-3 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-59-3
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00005359
InChI nøgle GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxytetrahydrofuran, tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, tetrahydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxytetrahydrofurane, 2,5-dimethoxy-tetrahydrofuran, 2,5-dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis-and trans isomers, dimethoxytetrahydrofuran van, protectol dmt, furan,5-dimethoxy, dmthf
PubChem CID 79098
IUPAC navn 2,5-dimethoxyoxolan
SMIL COC1CCC(O1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethoxytetrahydrofuran
Smeltepunkt -45°C
Navn note 99%
CAS min % 98.5
Farve Farveløs til gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0210g/mL
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4160 to 1.419
Analyseprocentområde 99%
Fieser 02,144
Kogepunkt 145°C to 148°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohols and most common organic,solvents
Formel vægt 132.16
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis- and trans isomers
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.