missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,5-Dimethoxytetrahydro-3-furancarboxaldehyde, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimethoxytetrahydro-3-furancarboxaldehyde |
| CAS | 50634-05-4 |
| Molekylær formel | C7H12O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2,5-Dimethoxy-3-formyltetrahydrofuran, 2,5-Dimethoxy-tetrahydro-furan-4-carboxaldehyde, 3-Formyl-2,5-dimethoxytetrahydrofuran, Tetrahydro-2,5-dimethoxy-3-furancarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4/c1-9-6-3-5(4-8)7(10-2)11-6/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | O=CC1CC(OC)OC1OC |
| IUPAC navn | 2,5-dimethoxytetrahydrofuran-3-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.17 |
| Formel vægt | 160.07 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?