missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,5-Dimethoxytetrahydro-3-furancarboxaldehyde, Technical Grade, TRC

Artikelnummer. 30374787
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374787 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374787 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4614701MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethoxytetrahydro-3-furancarboxaldehyde
CAS 50634-05-4
Molekylær formel C7H12O4
Mængde 1 mg
Synonym 2,5-Dimethoxy-3-formyltetrahydrofuran, 2,5-Dimethoxy-tetrahydro-furan-4-carboxaldehyde, 3-Formyl-2,5-dimethoxytetrahydrofuran, Tetrahydro-2,5-dimethoxy-3-furancarboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H12O4/c1-9-6-3-5(4-8)7(10-2)11-6/h4-7H,3H2,1-2H3
SMIL O=CC1CC(OC)OC1OC
IUPAC navn 2,5-dimethoxytetrahydrofuran-3-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 160.17
Formel vægt 160.07
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.