Få mere at vide
2,5-dimethoxyphenylmagnesiumbromid, 0,5M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401066
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15401066 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15401066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54337.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 62890-98-6 | C8H9BrMgO2 | 241.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethoxyphenylmagnesium bromide
CAS 62890-98-6
Molekylær formel C8H9BrMgO2
MDL nummer MFCD01311475
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Luft- og fugtfølsom; Kan danne en udfældning
Synonym 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide, 2,5-dimethoxyphenyl magnesium bromide, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide solution, grscplvzimbkky-uhfffaoysa-m, 2,5-dimethoxylphenylmagnesium bromide, magnesium,1,4-dimethoxybenzene-6-ide,bromide, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
InChI nøgle GRSCPLVZIMBKKY-UHFFFAOYSA-M
SMIL COC1=CC=C(OC)C([Mg]Br)=C1
IUPAC navn magnesium(2+)-2,5-dimethoxybenzen-1-idbromid
Molekylvægt (g/mol) 241.37
PubChem CID 11085924
Formel vægt 241.37
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in 2-MeTHF