Få mere at vide
2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391319
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
Product Code. 10352325
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Maybridge SB01666DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chemical Identifiers
CAS 40532-06-7
Molekylær formel C9H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 195.24
MDL nummer MFCD00041059
InChI nøgle RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, #
PubChem CID 142466
IUPAC navn 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxybenzene
SMIL COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 195.24
Procent renhed 97%