Få mere at vide
2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10623275
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10623275 25 g 25g
10352325 5 g 5g
10037592 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10623275 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01666EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 40532-06-7
Molekylær formel C9H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 195.24
MDL nummer MFCD00041059
InChI nøgle RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, #
PubChem CID 142466
IUPAC navn 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
Formel vægt 195.24
Procent renhed 97%