Få mere at vide
2,5-Dimethoxyphenyl isocyanate, 99%
Artikelnummer. 11357746
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11357746
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11381.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 56309-62-7 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56309-62-7
Molekylær formel C9H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 179.175
MDL nummer MFCD00002006
InChI nøgle XNQBFHMCUNRKPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxyphenyl isocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisocyanate, acmc-1az6v, 2,5-dimethoxybenzenisocyanate, 2-isocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isocyanato-1,4-dimethoxy-9ci
PubChem CID 4178425
IUPAC navn 2-isocyanato-1,4-dimethoxybenzene
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)OC)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Kogepunkt 152°C to 154°C (26 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3267303
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 179.18
Procent renhed 99%