Få mere at vide
(2,5-Dimethoxyphenyl)boronic acid, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,5-Dimethoxyphenyl)boronic acid |
| CAS | 107099-99-0 |
| Molekylær formel | C8H11BO4 |
| MDL nummer | MFCD01318181 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | COC1=CC(B(O)O)=C(OC)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.98 |
| Procent renhed | 97% |