Få mere at vide
2,5-Dimethoxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimethoxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-11-7-3-6(10)8(12-2)4-5(7)9/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vægt | 168.0423 |