Få mere at vide
2,5-dimethoxykanelsyre, overvejende trans, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11410217
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410217 5 g 5g
11420217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21649.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10538-51-9
Molekylær formel C11H12O4
Molekylvægt (g/mol) 208.213
MDL nummer MFCD00004378
InChI nøgle JPQWWJZORKTMIZ-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 2,5-dimethoxycinnamic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl-2-propenoic acid, 2e-3-2,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, rarechem bk hc t324, timtec-bb sbb000471, trans-2,5-dimethoxycinnamic acid
PubChem CID 697594
IUPAC navn (E)-3-(2,5-dimethoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethoxycinnamic acid
Navn note overvejende trans
Smeltepunkt 147 °C til 150 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 208.21
Procent renhed 99%