Få mere at vide
2,5-Dimethoxybenzyl Alcohol, TRC
Artikelnummer. 30379866
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30379866 250 g
1 options
Artikelnummer. 30379866 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD461020250G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethoxybenzyl Alcohol
CAS 33524-31-1
Molekylær formel C9H12O3
Mængde 250 g
Synonym (2,5-Dimethoxyphenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-Dimethoxybenzenemethanol
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5,10H,6H2,1-2H3
SMIL COc1ccc(OC)c(CO)c1
IUPAC navn (2,5-dimethoxyphenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 168.19
Formel vægt 168.0786