Få mere at vide
2,5-Dimethoxybenzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimethoxybenzyl Alcohol |
| CAS | 33524-31-1 |
| Molekylær formel | C9H12O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (2,5-Dimethoxyphenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-Dimethoxybenzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5,10H,6H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(OC)c(CO)c1 |
| IUPAC navn | (2,5-dimethoxyphenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vægt | 168.0786 |