Få mere at vide
2,5-Dimethoxybenzeneboronic acid, 98%
Artikelnummer. 11470418
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470418 1 g 1g
11480418 5 g 5g
11490418 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24571.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107099-99-0 | C8H11BO4 | 181.982 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107099-99-0
Molekylær formel C8H11BO4
Molekylvægt (g/mol) 181.982
MDL nummer MFCD01318181
InChI nøgle QOZLFNQLIKOGDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,5-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,5-dimethoxyphenylboronicacid, 2,5-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,5-dimethoxyphenyl, pubchem1824, acmc-2098nk, ksc174i7n, 2,5-dimethoxyphenylboronoic acid
PubChem CID 2734342
IUPAC navn (2,5-dimethoxyphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C=CC(=C1)OC)OC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 92°C to 94°C
Mængde 1 g
Beilstein 2969872
Formel vægt 181.98
Procent renhed 98%