Få mere at vide
2,5-Dimethoxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 93-02-7 |
| Molekylær formel | C9H10O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | NSC 6315 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(OC)c(C=O)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.17 |
| Formel vægt | 166.063 |