Få mere at vide
2,5-Dimethoxyanilin, TRC
Artikelnummer. 30476354
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30476354 25 g
1 options
Artikelnummer. 30476354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM46059025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethoxyaniline
CAS 102-56-7
Molekylær formel C8H11NO2
Mængde 25 g
Synonym 2,5-dimethoxy-Aniline (7CI,8CI), 2,5-dimethoxy-Benzenamine, 2,5-Dimethoxybenzenamine, 1-Amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-Dimethoxylaniline, 2,5-Dimethoxyphenylamine, 2-Methoxy-5-methoxyaniline, Aminohydroquinone dimethyl ether, C.I. 35811, NSC 4138
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
SMIL COc1ccc(OC)c(N)c1
IUPAC navn 2,5-dimethoxyanilin
Molekylvægt (g/mol) 153.18
Formel vægt 153.079