Få mere at vide
2',5'-Dimethoxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30382851
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30382851 5 g
1 options
Artikelnummer. 30382851 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD5621005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',5'-Dimethoxyacetophenone
CAS 1201-38-3
Molekylær formel C10H12O3
Mængde 5 g
Synonym 1-(2,5-dimethoxyphenyl)-Ethanone, Acetophenone, 2',5'-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone, Methyl 2,5-dimethoxyphenyl ketone, NSC 62094
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)9-6-8(12-2)4-5-10(9)13-3/h4-6H,1-3H3
SMIL COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)C
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Formel vægt 180.0786