Få mere at vide
2',5'-Dimethoxyacetophenon, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2',5'-Dimethoxyacetophenone |
| CAS | 1201-38-3 |
| Molekylær formel | C10H12O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-(2,5-dimethoxyphenyl)-Ethanone, Acetophenone, 2',5'-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone, Methyl 2,5-dimethoxyphenyl ketone, NSC 62094 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)9-6-8(12-2)4-5-10(9)13-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vægt | 180.0786 |