Få mere at vide
2,5-Dimethoxy-p-toluic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimethoxy-p-toluic Acid |
| CAS | 32176-94-6 |
| Molekylær formel | C10H12O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic Acid, 4-Methyl-2,5-dimethoxybenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-6-4-9(14-3)7(10(11)12)5-8(6)13-2/h4-5H,1-3H3,(H,11,12) |
| SMIL | COc1cc(C(=O)O)c(OC)cc1C |
| IUPAC navn | 2,5-dimethoxy-4-methylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vægt | 196.0736 |