Få mere at vide
2,5-Dimethoxy-d6-4-methyl-benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimethoxy-d6-4-methyl-benzene |
| CAS | 58262-06-9 |
| Molekylær formel | C9H6D6O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,5-Di(methoxy-d3)toluene, 1,4-Di(methoxy-d3)-2-methyl-benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-7-6-8(10-2)4-5-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(OC([2H])([2H])[2H])c(C)c1 |
| IUPAC navn | 2-methyl-1,4-bis(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.23 |
| Formel vægt | 158.1214 |