Få mere at vide
2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazol dikaliumsalt, 97 %
Beskrivelse
1,3,4-thiadiazol-2,5-dithiol (Bismuthiol I) blev anvendt til bestemmelse af tellur i indiumphosphid doteret med cadmiumtellurid ved elektrotermisk atomabsorptionsspektrometri. Det danner polymerer med metaller og kan være nyttigt til behandling af metalforurenet vand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,3,4-thiadiazol-2,5-dithiol (Bismuthiol I) blev anvendt til bestemmelse af tellur i indiumphosphid doteret med cadmiumtellurid ved elektrotermisk atomabsorptionsspektrometri. Det danner polymerer med metaller og kan være nyttigt til behandling af metalforurenet vand.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt |
| Smeltepunkt | ∽274 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 4917786 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 226.43 |
| Procent renhed | 97% |