Få mere at vide
2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazol dikaliumsalt, 97 %
Artikelnummer. 11357556
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357556 5 g 5g
11367556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11105.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4628-94-8 | C2K2N2S3 | 226,413 g/mol
1,3,4-thiadiazol-2,5-dithiol (Bismuthiol I) blev anvendt til bestemmelse af tellur i indiumphosphid doteret med cadmiumtellurid ved elektrotermisk atomabsorptionsspektrometri. Det danner polymerer med metaller og kan være nyttigt til behandling af metalforurenet vand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3,4-thiadiazol-2,5-dithiol (Bismuthiol I) blev anvendt til bestemmelse af tellur i indiumphosphid doteret med cadmiumtellurid ved elektrotermisk atomabsorptionsspektrometri. Det danner polymerer med metaller og kan være nyttigt til behandling af metalforurenet vand.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4628-94-8
Molekylær formel C2K2N2S3
Molekylvægt (g/mol) 226.413
MDL nummer MFCD00003104
InChI nøgle GPWLFGDMYSVEGN-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, dipotassium salt, dipotassium 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiolate, dipotassium 1,3,4-thiadiazole-2,5-bis thiolate, 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, dipotassium salt, 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, potassium salt 1:2, dipotassium 5-sulfanidyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl sulfanide, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt, 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol dipotassium salt, 2,5-di potassiothio-1,3,4-thiadiazole
PubChem CID 78364
IUPAC navn dikalium;1,3,4-thiadiazol-2,5-dithiolat
SMIL C1(=NN=C(S1)[S-])[S-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt
Smeltepunkt ∽274°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 4917786
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 226.43
Procent renhed 97%