Få mere at vide
2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazol, 98%
Artikelnummer. 10520571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10520571 25 g Plastflaske 25g
10653363 5 g Glasflaske 5g
10060810 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10520571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115310250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1072-71-5 | C2H2N2S3 | 150,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072-71-5
Molekylær formel C2H2N2S3
Molekylvægt (g/mol) 150.23
MDL nummer MFCD00003103
InChI nøgle BIGYLAKFCGVRAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, bismuthiol i, dimercaptothiadiazole, bismuththiol, 2,5-dimercaptothiadiazole, usaf a-8354, bismuthiol, py 61h, bismuththiol i
PubChem CID 2723630
IUPAC navn 1,3,4-thiadiazolidin-2,5-dithion
SMIL S=C1NNC(=S)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 161 °C til 165 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 27, 677
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 20 g/L vand (20 °C)
Formel vægt 150.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver