Få mere at vide
2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazol, 97% (tørvægt), vand <3%
Beskrivelse
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol bruges til at syntetisere polymerer og tungmetal og basiske salte. Det fungerer som et additiv i smøreolier, fedtstoffer og i elektrodesammensætninger. Det fungerer også som et mellemprodukt for lægemidler og farvestoffer, som et chelateringsmiddel ved analyse af metaller. Det fungerer også som et korrosions- og antirustmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol bruges til at syntetisere polymerer og tungmetal og basiske salte. Det fungerer som et additiv i smøreolier, fedtstoffer og i elektrodesammensætninger. Det fungerer også som et mellemprodukt for lægemidler og farvestoffer, som et chelateringsmiddel ved analyse af metaller. Det fungerer også som et korrosions- og antirustmiddel.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole |
| Smeltepunkt | ∼162 °C (dekomponering) |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 113444 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 150.24 |
| Procent renhed | 98% |