Få mere at vide
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole, 97% (dry wt.), water <3%
Beskrivelse
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol bruges til at syntetisere polymerer og tungmetal og basiske salte. Det fungerer som et additiv i smøreolier, fedtstoffer og i elektrodesammensætninger. Det fungerer også som et mellemprodukt for lægemidler og farvestoffer, som et chelateringsmiddel ved analyse af metaller. Det fungerer også som et korrosions- og antirustmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol bruges til at syntetisere polymerer og tungmetal og basiske salte. Det fungerer som et additiv i smøreolier, fedtstoffer og i elektrodesammensætninger. Det fungerer også som et mellemprodukt for lægemidler og farvestoffer, som et chelateringsmiddel ved analyse af metaller. Det fungerer også som et korrosions- og antirustmiddel.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole |
| Smeltepunkt | ∼162°C (decomposition) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 113444 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 150.24 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione