Få mere at vide
2,5-Diisopropylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Diisopropylphenol |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-5-6-11(9(3)4)12(13)7-10/h5-9,13H,1-4H3 |
| Formel vægt | 178.1358 |