Få mere at vide
2,5-Diiodothiophen, 99%
Artikelnummer. 11469663
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469663 5 g 5g
11479663 25 g 25g
11489663 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469663 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12443.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 625-88-7 | C4H2I2S | 335,929 g/mol
2,5-Diiodthiophene anvendes til fremstilling af oligothiophenfilm og maskeløs fremstilling af periodiske mønstre af en konjugeret polymer. Det finder anvendelse ved fremstilling af oligothiophen- og polythiophen-mikromønstre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-Diiodthiophene anvendes til fremstilling af oligothiophenfilm og maskeløs fremstilling af periodiske mønstre af en konjugeret polymer. Det finder anvendelse ved fremstilling af oligothiophen- og polythiophen-mikromønstre.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-88-7
Molekylær formel C4H2I2S
Molekylvægt (g/mol) 335.929
MDL nummer MFCD00014525
InChI nøgle PNYWRAHWEIOAGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,5-diiodo, 2,5-diiodthiophen, thiophene,5-diiodo, pubchem5529, maybridge1_002904, acmc-1b0lo, 2,5-diiodothiophene, bidd:gt0169, thiophene, 2,5-diiodo-8ci 9ci
PubChem CID 69368
IUPAC navn 2,5-diiodthiophen
SMIL C1=C(SC(=C1)I)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Diiodothiophene
Smeltepunkt 39°C to 43°C
Kogepunkt 139°C to 140°C (15 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 109915
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 335.93
Procent renhed 99%