Få mere at vide
2,5-diiod-1-methylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Den anvendes som mellemprodukt for farmaceutiske produkter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Den anvendes som mellemprodukt for farmaceutiske produkter.
Bemærk
Lysfølsom, opbevar i mørke. Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Diiodo-1-methylimidazole |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Synonym | 2,5-diiodo-1-methyl-1h-imidazole, pubchem8993, acmc-1bke8, 1-methyl-2,5-diiodoimidazole, 1-methyl-2,5-diiodo-1h-imidazole, 1h-imidazole,2,5-diiodo-1-methyl, 2,5-bis iodanyl-1-methyl-imidazole, 1h-imidazole, 2,5-diiodo-1-methyl, 2,5-diiodo-1-methylimidazole |
| Formel vægt | 333.9 |
| Procent renhed | 98% |