Få mere at vide
2,5-dihydroxyphenyleddikesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437238
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437238 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 15437238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60742.ME
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser Det er et mellemprodukt i metabolismen af tyrosin og
phenylalanin.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares ved kølig temperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dihydroxyphenylacetic acid
CAS 451-13-8
Smeltepunkt 150 °C til 152 °C
Molekylær formel C8H8O4
MDL nummer MFCD00004324
Mængde 500 mg
Beilstein 2692860
Synonym homogentisic acid, 2,5-dihydroxyphenylacetic acid, alcapton, homogentisate acid, homogentisinic acid, 2,5-dihydroxyphenyl acetic acid, homogentisate, benzeneacetic acid, 2,5-dihydroxy, 2-2,5-dihydroxyphenyl acetic acid, 2,5-dihydroxy-alpha-toluic acid
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
InChI nøgle IGMNYECMUMZDDF-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CC1=CC(O)=CC=C1O
IUPAC navn 2-(2,5-dihydroxyphenyl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 168.15
PubChem CID 780
ChEBI CHEBI:44747
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97%