Få mere at vide
2,5-Dihydroxymethyl-4-methoxy-3-methylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dihydroxymethyl-4-methoxy-3-methylpyridine |
| CAS | 120003-76-1 |
| Molekylær formel | C9H13NO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2,5-Bishydroxymethyl-4-methoxy-3-methylpyridine, 4-Methoxy-3-methyl-2,5-pyridined-imethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO3/c1-6-8(5-12)10-3-7(4-11)9(6)13-2/h3,11-12H,4-5H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1c(C)c(CO)ncc1CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.2 |
| Formel vægt | 183.0895 |