Få mere at vide
2,5-Dihydroxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30378337
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30378337 1 g
1 options
Artikelnummer. 30378337 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4516551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gentisic Acid
CAS 490-79-9
Molekylær formel C7 H6 O4
Mængde 1 g
Synonym 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. G (EP), 2,5-DHBA, 2,5-Dioxybenzoic acid, 3,6-Dihydroxybenzoic acid, 5-Hydroxysalicylic acid, Carboxyhydroquinone, Gensigen, Gensigon, Gentisic acid, Gentisinic acid, Hydroquinonecarboxylic acid, NSC 27224, NSC 49098, NSC 78825
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1cc(O)ccc1O
IUPAC navn 2,5-dihydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 154.12
Formel vægt 154.0266