Få mere at vide
2,5-Dihydroxybenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15882311
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
15882311 50 g
1 options
Artikelnummer. 15882311 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8417450050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 490-79-9
Smeltepunkt 202°C to 206°C
MDL nummer MFCD00002460
Mængde 50 g
Synonym 2,5-Dihydroxybenzoic acid, 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 154.12