Få mere at vide
2,5-Dihydroxybenzoesyre, Mikromol™
Beskrivelse
2,5-dihydroxybenzoesyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gentisic Acid |
| CAS | 490-79-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Gentisic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H6 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. G (EP), 2,5-DHBA, 2,5-Dioxybenzoic acid, 3,6-Dihydroxybenzoic acid, 5-Hydroxysalicylic acid, Carboxyhydroquinone, Gensigen, Gensigon, Gentisic acid, Gentisinic acid, Hydroquinonecarboxylic acid, NSC 27224, NSC 49098, NSC 78825, Mesalazine Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(O)ccc1O |
| IUPAC navn | 2,5-dihydroxybenzoesyre |
| Vis mere |