Få mere at vide
2,5-Dihydroxybenzoesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 14811351
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
14811351 100 mg
17942366 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 14811351 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0217.10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,5-dihydroxybenzoesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gentisic Acid
CAS 490-79-9
Analyt- eller komponentnavne Gentisic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H6 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. G (EP), 2,5-DHBA, 2,5-Dioxybenzoic acid, 3,6-Dihydroxybenzoic acid, 5-Hydroxysalicylic acid, Carboxyhydroquinone, Gensigen, Gensigon, Gentisic acid, Gentisinic acid, Hydroquinonecarboxylic acid, NSC 27224, NSC 49098, NSC 78825, Mesalazine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1cc(O)ccc1O
IUPAC navn 2,5-dihydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 154.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 154.0266 g/mol