Få mere at vide
2,5-Dihydroxybenzoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499306
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16499306 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16499306 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW001179
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress 2,5-Dihydroxybenzoic acid is a derivative of benzoic and a powerful inhibitor of fibroblast growth factors.
2,5-Dihydroxybenzoic acid is a derivative of benzoic and a powerful inhibitor of fibroblast growth factors.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dihydroxybenzoic acid
CAS 490-79-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H6O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (648.85 mM)
SMIL OC(C=C1)=C(C(O)=O)C=C1O
Molekylvægt (g/mol) 154.12
Formel vægt 154.12
Procent renhed 99.93%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism