Få mere at vide
2,5-Dihydroxybenzoic Acid-d3 (d2 Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dihydroxybenzoic Acid-d3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)/i1D,2D,3D |