missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,5-Dihydroxybenzoic Acid Butylamine Salt [Matrix for MALDI-TOF/MS], TRC

Artikelnummer. 30369403
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369403 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369403 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD67919510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,5-Dihydroxybenzoic Acid Butylamine Salt [Matrix for MALDI-TOF/MS]
CAS 666174-80-7
Molekylær formel C7H6O4 . C4H11N
Mængde 10 mg
Synonym Benzoic acid, 2,5-dihydroxy-, compd. with 1-butanamine (1:1) (9CI, ACI), 2,5-Dihydroxybenzoic acid-butylamine (1:1) salt, Butylammonium 2,5-dihydroxybenzoate, 2,5-Dihydroxybenzoic acid butylamine salt, 2,5-Dihydroxybenzoic acid 1-butylamine salt
InChI formel InChI=1S/C7H6O4.C4H11N/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11;1-2-3-4-5/h1-3,8-9H,(H,10,11);2-5H2,1H3
SMIL CCCCN.OC(=O)c1cc(O)ccc1O
IUPAC navn butan-1-amine;2,5-dihydroxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 227.26
Formel vægt 227.1158
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.